238803
Cdk2 Inhibitor III
The Cdk2 Inhibitor III, also referenced under CAS 199986-75-9, controls the biological activity of Cdk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Szinonimák:
Cdk2 Inhibitor III, 2( bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine, CVT-313, 2(bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine, CVT-313
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C20H28N6O3/c1-14(2)26-13-22-17-18(21-12-15-4-6-16(29-3)7-5-15)23-20(24-19(17)26)25(8-10-27)9-11-28/h4-7,13-14,27-28H,8-12H2,1-3H3,(H,21,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NQVIIUBWMBHLOZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cdk2/A, Cdk2/E
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Brooks, E.E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 29207.
WGK
WGK 1