Fontos dokumentumok
PZ0199
PD 0332991 isethionate
≥98% (HPLC), powder, cyclin dependent kinases (CDK4, CDK6) inhibitor
Szinonimák:
6-acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one 2-hydroxy-ethanesulfonic acid (1:1), Palbociclib isethionate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PD 0332991 isethionate, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
H2O: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OCCS(O)(=O)=O.CC(=O)C1=C(C)c2cnc(Nc3ccc(cn3)N4CCNCC4)nc2N(C5CCCC5)C1=O
InChI
1S/C24H29N7O2.C2H6O4S/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32;3-1-2-7(4,5)6/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LYYVFHRFIJKPOV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CCND1(595) , CDK4(1019) , CDK6(1021)
Alkalmazás
- to incubate MCF10A cells to verify cyclin D1 inhibition of autophagy involved cyclin-dependent kinase activity
- as a cyclin dependent kinase 4 (CDK4) inhibitor to study its anticonvulsive property in Drosophila
- to mimic the inhibitory effect of 5α-dihydrotestosterone (DHT) on HPr-1AR cell cycle progression and growth
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Review properties, activators and inhibitors, and available products for researching cyclin-dependent kinases (CDKs).