Fontos dokumentumok
SML2259
Lapatinib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Lapatinib, GD 2016, GSK 572016, GW-572016, GW572016, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-(((2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)-2-furanyl)-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-((3-fluorophenyl)methoxy)phenyl)-6-(5-((2-methylsulfonylethylamino)methyl)-2-furyl)quinazolin-4-amine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CS(=O)(CCNCC1=CC=C(C2=CC=C3N=CN=C(C3=C2)NC4=CC=C(C(Cl)=C4)OCC5=CC=CC(F)=C5)O1)=O
InChI
1S/C29H26ClFN4O4S/c1-40(36,37)12-11-32-16-23-7-10-27(39-23)20-5-8-26-24(14-20)29(34-18-33-26)35-22-6-9-28(25(30)15-22)38-17-19-3-2-4-21(31)13-19/h2-10,13-15,18,32H,11-12,16-17H2,1H3,(H,33,34,35)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCFGMOOMADDAQU-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... EGFR(1956) , ERBB2(2064)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Lact.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3