Fontos dokumentumok
2380
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
Szinonimák:
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Phosphocreatine, 2Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8N3O5P · 2Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
255.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
form
crystalline
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 150 mg/mL
anion nyomok
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Creatine phosphate is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present. When ATP levels are low, energy from phosphocreatine is transferred to ADP molecules, which are quickly converted to ATP. It is often a component of ATP-generating systems.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3