Fontos dokumentumok
237911
Sigma-Aldrich
Creatine Phosphate dipotassium salt
≥98% (TLC), solid, high-energy phosphate compound, Calbiochem®
Szinonimák:
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, Phosphocreatine, 2K
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H8K2N3O5P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.29
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Creatine Phosphate, Dipotassium Salt, A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 5 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
A high-energy phosphate compound. Transfer of phosphate group from creatine phosphate to ADP and from ATP to creatine form the basis of the creatine-creatine phosphate energy shuttle.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Tokuda, H., et al. 1990. Eur. J. Biochem.192, 583.
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
515.3 °F
Lobbanási pont (C)
268.5 °C