Fontos dokumentumok
P4235
Anti-p53 antibody produced in sheep
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
sheep
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
fractionated antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 53 kDa
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-10 μg/mL
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TP53(7157)
mouse ... Trp53(22059)
rat ... Tp53(24842)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.