Fontos dokumentumok
H6536
Monoclonal Anti-HIF-1α antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone H1α67, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Hypoxia Inducible Factor 1, α subunit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
H1α67, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 120 kDa
faj reaktivitás
rat, sheep, ferret, human, mouse
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:1,000 using antigen retrieval
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:500-1:1,000
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
mouse ... Hif1a(15251)
rat ... Hif1a(29560)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunohistochemistry (1 paper)
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg