OP43L
Anti-p53 (Ab-6) (Pantropic) Mouse mAb (DO-1)
lyophilized, clone DO-1, Calbiochem®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DO-1, monoclonal
Forma
lyophilized
nem tartalmaz
preservative
faj reaktivitás
feline, human
nem léphet reakcióba
mouse, rat
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (0.1 µg/ml; see application references)
Immunocytochemistry (1-2.5 µg/ml; see application references)
Immunoprecipitation (1 µg/ml or use Cat. No. OP43A; see application references)
Paraffin sections (1 µg/ml, pepsin, heat or pressure cooker pre-treatment required; see application references)
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
SK-OV-3 cells or normal skin tissue
A431 cells or breast carcinoma tissue
Egyéb megjegyzések
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1