Fontos dokumentumok
P7874
Anti-p53 antibody, Mouse monoclonal
clone DO-2, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DO-2, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~53 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of A431 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.