OP33
Anti-p53 (Ab-5) (Wild type) Mouse mAb (PAb1620)
liquid, clone PAb1620, Calbiochem®
Szinonimák:
Anti-p53 Antibody, Mouse Anti-p53, p53 Detection Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
PAb1620, monoclonal
Forma
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, mouse, rat, primate, bovine
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
do not freeze
izotípus
IgG2a
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting (not recommended)
Immunofluorescence (1-20 μg/ml)
Immunoprecipitation (1 μg per sample)
Paraffin Sections (5 μg/ml, heat pre-treatment required)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Analízis megjegyzés
Hs27 cells or breast carcinoma tissue
Egyéb megjegyzések
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Ball, R.K., et al. 1984. EMBO J.3, 1485.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg