Fontos dokumentumok
P9249
Monoclonal Anti-p53−Biotin antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone DO-1, ascites fluid, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DO-1, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~53 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using human A431
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using human A431 cell extracts
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TP53(7157)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
For extended storage, freeze in working aliquots.
Repeated freezing and thawing, or storage in “frostfree”freezers, is not recommended. If slight turbidity occurs upon prolonged storage, clarify the solution by centrifugation before use. Working dilution samples should be discarded if not used within 12 hours.
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Cikkek
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.