Fontos dokumentumok
P4663
Poly-L-arginine hydrochloride
mol wt 5,000-15,000
Szinonimák:
L-Arginine homopolymer hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
5,000-15,000
szín
white to off-white
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N12O4.ClH/c19-10(4-1-7-26-16(20)21)13(31)29-11(5-2-8-27-17(22)23)14(32)30-12(15(33)34)6-3-9-28-18(24)25;/h10-12H,1-9,19H2,(H,29,31)(H,30,32)(H,33,34)(H4,20,21,26)(H4,22,23,27)(H4,24,25,28);1H/t10-,11-,12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQEISBBDIRAKGR-LFELFHSZSA-N
Alkalmazás
- Interfacial Electrostatics of Poly(vinylamine hydrochloride), Poly(diallyldimethylammonium chloride), Poly-L-lysine, and Poly-L-arginine Interacting with Lipid Bilayers.: This research investigates the interactions between poly-L-arginine hydrochloride and lipid bilayers, providing insights into its potential applications in drug delivery systems (McGeachy et al., 2018). (McGeachy et al., 2018).
Minőség
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.