Fontos dokumentumok
P1818
Poly-L-glutamic acid sodium salt
mol wt 1,500-5,500 by MALLS
Szinonimák:
L-Glutamic acid homopolymer sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
1,500-5,500 by MALLS
szín
white to light yellow
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N)CCC(=O)O
InChI
1S/C15H23N3O10/c16-7(1-4-10(19)20)13(25)17-8(2-5-11(21)22)14(26)18-9(15(27)28)3-6-12(23)24/h7-9H,1-6,16H2,(H,17,25)(H,18,26)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,27,28)/t7-,8-,9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BUZMZDDKFCSKOT-CIUDSAMLSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.