Fontos dokumentumok
C8561
Cadaverine dihydrochloride
~98%
Szinonimák:
1,5-Diaminopentane dihydrochloride, 1,5-Pentanediamine dihydrochloride, Pentamethylenediamine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~98%
Minőségi szint
Forma
powder
mp
260-262 °C (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.NCCCCCN
InChI
1S/C5H14N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5-7;;/h1-7H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGNLEIGUMSBZQP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?