Fontos dokumentumok
85578
Spermidine trihydrochloride
BioXtra, ≥99.5% (AT)
Szinonimák:
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
≥99.5% (AT)
form
powder
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
3.0-6.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
257-259 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.2
λ: 280 nm Amax: 0.1
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- DNA extraction and restriction endonuclease digestion
- Nuclear transplantation
- During the chemical analyses of the squid species Todaropsis eblanae
- As one of the agents in intercalating drug.
- Platelet aggregation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3