B4894
Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside hydrate
O-glycosylation inhibitor, ≥97% (TLC)
Szinonimák:
Benzyl-α-GalNAc, α-D-GalNAc-1→OCH2Ph, Benzyl N-acetyl-α-D-galactosaminide, GalNAc α-O-benzyl, GalNAc-O-bn
Teszt
≥97% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
204-208 °C
oldhatóság
methanol: soluble 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3