Fontos dokumentumok
P5208
Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
PD-ECGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Platelet-Derived Endothelial Cell Growth Factor human, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
5-30 ng/mL EC50
molekulatömeg
49 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/mg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PDGFA(100126841) , TYMP(1890)
Általános leírás
The biological activity of recombinant, human PD-ECGF is measured in a cell proliferation assay using human umbilical vein endothelial cells. The EC50 is defined as the effective concentration of growth factor that elicits a 50% increase in cell growth in a cell based bioassay
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.