Fontos dokumentumok
P4306
Platelet-Derived Growth Factor-BB human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
PDGF-BB
About This Item
Javasolt termékek
product name
Platelet-Derived Growth Factor-BB human, PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
1.0-3.0 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
24.3 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... PDGFB(5155)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.