Fontos dokumentumok
E1257
Epidermal Growth Factor from murine submaxillary gland
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
EGF, Epidermal cell growth factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse submaxillary glands
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
0.02-2.0 ng/mL EC50
kiszerelés
pkg of 0.1 mg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
mouse ... Egf(13645)
Általános leírás
Alkalmazás
- in studying its effects on the development of caustic esophageal stricture in rats
- for preparation of MCF-10A cell line
- for the culture of primary hair follicle stem cells from arbas cashmere goat (gHFSCs) and adhesion of hair follicles (HF)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.