Merck
P3326
Sigma-Aldrich
Platelet-Derived Growth Factor-AB human
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
PDGF-AB
Méret kiválasztása
10 μG
137 000,00 Ft
50 μG
459 000,00 Ft
137 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
10 μG
137 000,00 Ft
50 μG
459 000,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
137 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Terméknév
Platelet-Derived Growth Factor-AB human, PDGF-AB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
10-100 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
27-31 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF) is a cationic polypeptide and a constituent of α-granules. PDGF is composed of chain A and B linked together by a disulphide bridge.[1] PDGF heterodimers occurs as PDGF-AB and homodimers exists as FDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-CC and PDGF-DD).[2] The PDGFB gene is localized to pericytes in the brain and is mapped to human chromosome 7p22.3.[3][4]
Alkalmazás
Platelet-Derived Growth Factor-AB human has been used in luciferase reporter assay.[5]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cellular actions of platelet-derived growth factor (PDGF) include chemoattraction and activation of neutrophils, monocytes, and fibroblasts.[6] PDGF appears to play a crucial role in the cellular response to tissue injury and is critically involved in the pathological progression of atherosclerosis.
PDGF stimulates fibroblast proliferation and extracellular matrix production in order to facilitate tissue repair.[7] PDGF-AB isomer is found to be associated with angiogenesis and proliferation.[8] Loss of PDGFB gene function induces microvascular calcification due to age-dependent phenotypical changes.[3]
Egyéb megjegyzések
Heterodimer of the A and B chains of PDGF disulfide linked.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 40% acetonitrile and 0.1% trifluoroacetic acid.
Analízis megjegyzés
The biological activity is measured by its ability to stimulate 3H-thymidine incorporation in quiescent NR6R-3T3 fibroblasts.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Injury induces in vivo expression of platelet-derived growth factor (PDGF) and PDGF receptor mRNAs in skin epithelial cells and PDGF mRNA in connective tissue fibroblasts.
Antoniades HN, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 88.2 , 565-569 (1991)
Increased levels of platelet-derived growth factor in vitreous fluid of patients with proliferative diabetic retinopathy.
Freyberger H, et al.
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes, 108.02, 106-109 (2000)
Clinical Findings Associated with a De Novo Partial Trisomy 10p11. 22p15. 3 and Monosomy 7p22. 3 Detected by Chromosomal Microarray Analysis.
Kohannim O, et al.
Case Reports in Genetics, 2011 (2011)
Makoto Hiromura et al.
The Journal of biological chemistry, 281(38), 27753-27764 (2006-07-13)
The serine/threonine kinase, Akt (protein kinase B) plays a central role in the regulation of intracellular cell survival. Recently, we demonstrated that the proto-oncogene TCL1, overexpressed in human T-cell prolymphocytic leukemia, is an Akt kinase co-activator. Tightly restricted TCL1 gene
Role of platelets in the development of atherosclerosis.
Huo Y, et al.
Trends in Cardiovascular Medicine, 14.1, 18-22 (2004)
Cikkek
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.