Fontos dokumentumok
P8953
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis), lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
PDGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Platelet-Derived Growth Factor from porcine platelets, PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
Porcine
Minőségi szint
Teszt
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
39.00 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
glycoprotein 38 kDa
kiszerelés
pkg of 5 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
szín
white
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
pig ... PDGFB(100626465)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.