P4083
Penicillin − Streptomycin − Neomycin Solution Stabilized
liquid, suitable for cell culture, BioReagent
Szinonimák:
Pen-Strep-Neo
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Penicillin − Streptomycin − Neomycin Solution Stabilized, formulated to contain ~5,000 units penicillin, 5 mg streptomycin and 10 mg neomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Komponensek
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)