Fontos dokumentumok
P4252
Phosphatase, Alkaline from Escherichia coli
ammonium sulfate suspension, 30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
Szinonimák:
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Escherichia coli
Minőségi szint
form
ammonium sulfate suspension
specifikus aktivitás
30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Az ammónium-szulfát szuszpenzióként szállított enzimekkel való munkavégzésre vonatkozó utasítások