Fontos dokumentumok
A2356
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
≥5,500 DEA units/mg protein
Szinonimák:
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
Minőségi szint
specifikus aktivitás
≥5,500 DEA units/mg protein
molekulatömeg
dimer ~160 kDa
koncentráció
≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)