Merck
P4056
Sigma-Aldrich
Platelet-Derived Growth Factor-BB from rat
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
PDGF-BB
Méret kiválasztása
50 μG
166 000,00 Ft
166 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 μG
166 000,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
166 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Platelet-Derived Growth Factor-BB from rat, PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
1.62 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
~30 kDa
kiszerelés
pkg of 5x50 μg
pkg of 50 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
Általános leírás
Platelet-derived growth factor (PDGF) is a 30 kDa cationic polypeptide and consists of two disulphide linked chains A and B.[1][2] PDGF is expressed as hetero and homodimers : PDGF-AB FDGF-AA, PDGF-BB, PDGF-CC and PDGF-DD.[3]
Alkalmazás
Platelet-Derived Growth Factor-BB from rat has been used as a growth supplement in mouse embryonic fibroblast culture, motoneuron-muscle co-culture and adult spinal cord neurons culture.[4][3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Platelet-derived growth factor (PDGF) elicits multifunctional actions with a variety of cells. It is mitogenic to mesoderm-derived cells, such as dermal and tendon fibroblasts, vascular smooth muscle cells, glial cells, and chondrocytes.[5] PDGF is a potent chemoattractant and activator of neutrophils, monocytes, and fibroblasts.[6] PDGF activates smooth muscle relocalization and multiplication. PDGF mediated increased smooth muscle muscle proliferation might be associated with gene regulation.[7] It increases the synthesis of phospholipids, cholesterol esters, glycogen and prostaglandins, and modulates LDL (low density lipoprotein) receptor binding.
Egyéb megjegyzések
Dimer of the B chain of rat PDGF.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 30% acetonitrile and 0.1% trifluoroacetic acid containing 2.5 mg bovine serum albumin.
Analízis megjegyzés
The biological activity is measured by its ability to stimulate 3H-thymidine incorporation in quiescent NR6R-3T3 fibroblasts.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Platelet-Derived Growth Factor?BB Transactivates the Fibroblast Growth Factor Receptor to Induce Proliferation in Human Smooth Muscle Cells.
Millette E, et al.
Trends in Cardiovascular Medicine, 16.1, 25-28 (2006)
Xin Zhou et al.
Current protocols, 2(5), e416-e416 (2022-05-10)
The serine/threonine protein kinase Akt integrates diverse upstream inputs to regulate cell survival, growth, metabolism, migration, and differentiation. Mounting evidence suggests that Akt activity is differentially regulated depending on its subcellular location, which can include the plasma membrane, endomembrane, and
Eileen M Bauer et al.
PloS one, 9(5), e96720-e96720 (2014-05-20)
Pulmonary hypertension (PH) is a progressive and fatal disease with no cure. Vascular remodeling in PH involves intraluminal growth of endothelial and smooth muscle cells, leading to obliterative vascular lesions. Cell growth in these lesions is quasi-neoplastic, with evidence of
Skeletal muscle tissue engineering: A maturation model promoting long-term survival of myotubes, structural development of the excitation?contraction coupling apparatus and neonatal myosin heavy chain expression.
Das M, et al.
Biomaterials, 30.29, 5392-5402 (2009)
Role of platelets in the development of atherosclerosis.
Quintana L, et al.
Tissue Engineering: Part A, 15.1, 45-54 (2008)
Cikkek
Platelet-Derived Growth Factor is the principal mitogen found in mammalian serum and is released from platelets during clot formation.