SRP4365
VEGF165 from rat
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
MGC70609, VEGF, VEGF-A, VPF, Vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rat
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~38.4 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
rat ... Vegfa(83785)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)