P3850
Polygalacturonic acid sodium salt
from citrus fruit, ≥75% (titration)
Szinonimák:
Polyanhydrogalacturonic acid, Sodium polypectate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
citrus fruit
Minőségi szint
Teszt
≥75% (titration)
form
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
water: 10 mg/mL, hazy to turbid, faintly yellow to yellow
kation nyomok
Na: 6.5-10.5% (ICP)
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3