Fontos dokumentumok
81325
Polygalacturonic acid
≥90% (enzymatic)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥90% (enzymatic)
Forma
powder
molekulatömeg
Mr 25000-50000(lit.)
szín
white to light beige
mp
60 °C ((140 °F ))
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?