Fontos dokumentumok
P3889
Polygalacturonic acid
≥85% (titration), from oranges
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
oranges
Minőségi szint
Teszt
≥85% (titration)
form
powder
szín
white to brown
mp
60 °C
oldhatóság
aqueous NaOH: 1%, clear to hazy
tárolási hőmérséklet
room temp
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9/h1-4,6-9,12H,(H,10,11)/t1-,2+,3+,4-,6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the preabsorption of 2F4 primary antibody solution
- as a substrate to determine polygalacturonase activity
- in the preparation of oligogalacturonates mixture which is used as a substrate to determine the specificities of different acetylesterases
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
To measure pectinase activity, a titrimetric stop reaction assay is used. One unit of pectinase will liberate 1 μmol of galacturonic acid from poly-galacturonic acid per hour at pH 4.0 at 25 °C.