Fontos dokumentumok
305553
Sodium hexametaphosphate
crystalline, +200 mesh, 96%
Szinonimák:
SHMP, Calgon, Phosphate glass, water soluble, Polyphosphate sodium salt, Sodium polyphosphate
Teszt
96%
Forma
crystalline
részecskeméret
+200 mesh
SMILES string
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O)O
InChI
1S/2Na.H4O7P2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYQBBRRVRKFJRG-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Sodium hexametaphosphate is a water-soluble inorganic stabilizing agent used as a surfactant to decrease the zeta potential of halloysite suspensions.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?