Fontos dokumentumok
D4288
Digalacturonic acid
≥85% (HPLC)
Szinonimák:
α-D-GalA-(1→4)-D-GalA
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C=O)C(O)C(OC1OC(C(O)C(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H18O13/c13-1-2(14)3(15)8(7(19)10(20)21)24-12-6(18)4(16)5(17)9(25-12)11(22)23/h1-9,12,14-19H,(H,20,21)(H,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SYBQLSSECRIKMJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3