Fontos dokumentumok
PHR1411
Menadione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Menadione, MN, 2-Methyl-1,4-naphthoquinone, Vitamin K3
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. M0300000
traceable to USP 1381006
API-család
menadione
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJVAVZPDRWSRRC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Menadione is an antihemorrhagic compound and it finds application in blood clotting and bone metabolism as an essential cofactor. Additionally, at relatively higher dose, menadione exhibits antitumor activity on several human cancer cells.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Protocols
Separation of (±)-α-Tocopherol, analytical standard; Menadione (K3), analytical standard; (+)-γ-Tocopherol, analytical standard; Cholecalciferol (D3), analytical standard
Zsírban oldódó vitaminok HPLC-analízise normál fázisú kromatográfiával Ascentis® S-en