Fontos dokumentumok
P2795
Phytosphingosine hydrochloride
Szinonimák:
4-Hydroxysphinganine, D-Ribo-1,3,4-trihydroxy-2-aminooctadecane, D-Ribo-2-aminooctadecane-1,3,4-triol, PHS
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék pontszám
old score: 19
new score: 9
Find out more about DOZN™ Scoring
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
lipidtípus
sphingolipids
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C18H39NO3.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20;/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3;1H/t16-,17+,18-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GDKAAHDFPOWGQE-RXQQAGQTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2