Fontos dokumentumok
860610P
Avanti
N-18:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P, powder
Szinonimák:
N-stearoyl 4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860610P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860610P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860610P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C36H73NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-35(40)37-33(32-38)36(41)34(39)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h33-34,36,38-39,41H,3-32H2,1-2H3,(H,37,40)/t33-,34+,36-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEZRNEGTKRQRFV-LFBNJJMOSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)