Fontos dokumentumok
S9666
Sphingosine 1-phosphate
≥95% (TLC), powder, lipid second messenger
Szinonimák:
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol 1-phosphate, D-erythro-Sphingosine 1-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sphingosine 1-phosphate, ≥95%, powder
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)COP(O)(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Géninformáció
human ... S1PR1(1901) , S1PR2(9294) , S1PR3(1903) , S1PR4(8698) , S1PR5(53637)
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research