22244
Ceramide from bovine spinal cord
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Bovine Spinal Cord Ceramide
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine spinal cord
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
solid
szennyeződések
α-hydroxy fatty acids
oldhatóság
chloroform/methanol (99:1): 20 mg/mL, clear, colorless
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.