Fontos dokumentumok
860499P
Avanti
D-ribo-Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P, powder
Szinonimák:
4-hydroxysphinganine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (860499P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (860499P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860499P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@](N)([H])CO
InChI
1S/C18H39NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(21)18(22)16(19)15-20/h16-18,20-22H,2-15,19H2,1H3/t16-,17+,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AERBNCYCJBRYDG-KSZLIROESA-N