Fontos dokumentumok
D3314
D-erythro-Dihydrosphingosine
≥98%
Szinonimák:
Sphinganine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL (warm)
ethanol: 25 mg/mL (warm)
lipidtípus
sphingolipids
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h17-18,20-21H,2-16,19H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTKJDMGTUTTYMP-ZWKOTPCHSA-N
Alkalmazás
- as a standard lipid in quantification assay
- in kinetics assay
- to determine serine palmitoyl transferase activity
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)