Fontos dokumentumok
860617P
Avanti
N-16:0 Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860617P, powder
Szinonimák:
N-palmitoyl-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (860617P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860617P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860617P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3