Fontos dokumentumok
P2508
Proflavine hemisulfate salt hydrate
powder
Szinonimák:
3,6-Diaminoacridine hemisulfate salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
oldhatóság
H2O: 10 mg/mL
fluoreszcencia
λex 444 nm; λem 508 nm (0.01M HCl)
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4
InChI
1S/2C13H11N3.H2O4S.H2O/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4;/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTRLDKDFCPUGCA-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.