A9231
Acridine Orange solution
2% in H2O
Szinonimák:
3,6-Acridinediamine, N,N,N′,N′-tetramethyl-, monohydrochloride, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
eltarthatósági idő
18 mo.
koncentráció
2% in H2O
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
It also has the following applications-
- staining of RNA and acid mucins
- detecting apoptosis
- staining blood smears to diagnose malaria
- identifying and enumerating granulocytes in fish
- staining eukaryotic cells to demonstrate low pH structures
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2