Fontos dokumentumok
131105
3,6-Diaminoacridine hydrochloride
Dye content 95 %
Szinonimák:
Proflavine hydrochloride, Proflavine monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
94.0% (HPLC)
Forma
powder
összetétel
Dye content, 95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear
λmax
456 nm
ε (extinkciós együttható)
50000 at 260 nm in methanol
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C13H11N3.ClH/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h1-7H,14-15H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PBBGTVBGXBUVLT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?