Fontos dokumentumok
235474
Acridine Orange base
Dye content 75 %
Szinonimák:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine, Solvent Orange 15
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
összetétel
Dye content, 75%
technika/technikák
microbe id | staining: suitable
mp
165 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 1 mg/mL, clear
λmax
488 nm
ε (extinkciós együttható)
≥14000 at 227-233 nm
≥20000 at 289-295 nm
≥35000 at 486-492 nm
≥40000 at 266-272 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?