Fontos dokumentumok
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Szinonimák:
PLGA
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
pellets
molekulatömeg
Mw 6,000-10,000
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)