Fontos dokumentumok
430471
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Mw 50,000-75,000
Szinonimák:
Lactel® B6006-1, PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
amorphous
adagolási arány
lactide:glycolide 85:15
molekulatömeg
Mw 50,000-75,000
lebomlási időtartam
<6 months
viszkozitás
0.55-0.75 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
átmeneti hőmérséklet
Tg 45-50 °C
oldhatóság
ethyl acetate, chloroform, acetone and THF: soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.