Fontos dokumentumok
769800
Resomer® RG 753 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Szinonimák:
Poly(Glycolide Lactide)Copolymer, Poly(Lactide-Co-Glycolide), Resomer® RG 753 S, PLGA
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
amorphous
adagolási arány
lactide:glycolide 75:25
viszkozitás
0.32-0.44 dL/g
átmeneti hőmérséklet
Tg 44-50 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)