Merck
769789
Sigma-Aldrich
Resomer® RG 757 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, Lactide: Glycolide 75:25, lactide:glycolide 75:25
Szinonimák:
Resomer® RG 757 S, PLGA
About This Item
Lineáris képlet:
HO[C2H4O2]n[C2H2O2]mCH3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Forma
amorphous
adagolási arány
lactide:glycolide 75:25
viszkozitás
0.9-1.3 dL/g
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of D,L-Lactide and Glycolide. This amorphous material has been used in sustained release drug delivery applications, by improving targeting and offering precise delivery timing. Degradation of this material has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation or injection. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Jogi információk
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)