1547936
USP
Polysorbate 40
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Polyethylene glycol sorbitan monopalmitate, Polyoxyethylene sorbitanmonopalmitate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polysorbate
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1