Merck
P5739
Sigma-Aldrich
Placenta Growth Factor-2 from mouse
lyophilized powder, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, suitable for cell culture
Szinonimák:
PGF-2, PlGF-2
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Teszt
>97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
molekulatömeg
~38 kDa by SDS-PAGE
kiszerelés
pkg of 10 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Pgf(18654)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Angiogenic factor of the VEGF family. Ligand for the VEGFR-1 (flt-1) receptor and for neuropilin-1. PlGF-2 differs from PlGF-1 and PlGF-3 in having a heparin binding domain.
Fizikai forma
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in 30% acetonitrile and 0.1% trifluoroacetic acid containing 0.5 mg bovine serum albumin.
Analízis megjegyzés
The biological activity is measured by its ability to bind to immobilized Flt1/Fc chimera in ELISA.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.