Fontos dokumentumok
C3042
Corticotropin Releasing Factor human, rat
≥95% (HPLC), powder
Szinonimák:
CRF, CRH
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rat
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
molekulatömeg
4757.45
tárolási körülmény
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
technika/technikák
activity assay: suitable
oldhatóság
water: 1.00-1.04 mg/mL, colorless
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VXFVFWFSJFSXHN-FAUHKOHMSA-N
Géninformáció
human ... CRH(1392)
Amino Acid Sequence
Általános leírás
Research area: Neuroscience
Alkalmazás
- as a component in Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for incubating lung explants
- as a component in serum-free complete medium for isolation and culturing of fetal distal lung epithelial cells
- in the synthesis of the corticotropin-releasing factor(CRF)-TAMRA 1 mixture
- in chronic intracerebroventicular administration, to study its effect on hypoxia in hippocampus
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
antitest
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3